Trifenyyliamiini ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAT0507-250GEA
275
EUR
TCIAT0507-250G
TCIAT0507-25G
Trifenyyliamiini ≥98.0% (by GC)
Trifenyyliamiini
Kaava:
C₁₈H₁₅N MW: 245,32 g/mol Sulamispiste: 123…128 °C |
MDL numero:
MFCD00003020 CAS-numero: 603-34-9 EINECS: 210-035-5 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 125.0 to 129.0 deg-C |
Solubility in Toluene | almost transparency |