2-Bromi-α,α,α-trifluoritolueeni ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAB0663-25GEA 24.2 EUR
TCIAB0663-25G TCIAB0663-250G
2-Bromi-α,α,α-trifluoritolueeni ≥98.0% (by GC)
2-Bromi-α,α,α-trifluoritolueeni
Kaava: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Kiehumispiste: 171°C
Leimahduspiste: 51°C
MDL numero: MFCD00000373
CAS-numero: 392-83-6
EINECS: 206-879-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/99/28932599.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %