(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAB3672-5GEA 200 EUR
TCIAB3672-5G TCIAB3672-1G
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
Kaava: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00066025
CAS-numero: 45791-36-4
EINECS: 256-245-0
UN: 2735
ADR: 8,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/49/91/28934991.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %