Ethyl glycolate ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAG0242-100GEA 268 EUR
TCIAG0242-100G TCIAG0242-25G
Ethyl glycolate ≥98.0% (by GC)
Ethyl glycolate
Kaava: C₄H₈O₃
MW: 104,11 g/mol
Kiehumispiste: 160°C
Leimahduspiste: 62°C
MDL numero: MFCD00021970
CAS-numero: 623-50-7
EINECS: 210-798-4
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/75/28969875.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %