6-Amino-1-tetralone 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H32028.09EA 390 EUR
H32028.09 H32028.03
6-Amino-1-tetralone 97%
6-Amino-1-tetralone
Kaava: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Sulamispiste: 128…130 °C
MDL numero: MFCD00099462
CAS-numero: 3470-53-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III