Pentachlorophenyl acetate
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15971000EA 318 EUR
EHERC15971000
Pentachlorophenyl acetate
Pentachlorophenyl acetate
Kaava: C₈H₃Cl₅O₂
CAS-numero: 1441-02-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III