Benzo[b]furan-2,5-diboronic acid ≥98%
Varoitus
H53025.MDEA 2260 EUR
H53025.MD
Benzo[b]furan-2,5-diboronic acid ≥98%
Benzo[b]furan-2,5-diboronic acid
Kaava: C₈H₈B₂O₅
MW: 205,77 g/mol
Sulamispiste: 293…295 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08436058
CAS-numero: 913835-69-5