2-Bromo-5-formylthiazole ≥95%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
Kaava: C₄H₂BrNOS
MW: 192,03
Sulamispiste: 92…96 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03788567
CAS-numero: 464192-28-7
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
1 g H31096.03
250 mg H31096.MD
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Sulamispiste 92-96°
Kaavan mukainen molekyylipaino 192.03
CAS-nro 464192-28-7
Puhtaus 95%
Molekyylikaava C4H2BrNOS
MDL No. MFCD03788567
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm