Thiazole-2-carbaldehyde ≥98%
Toimittaja: Acros Organics
Varoitus
Kaava: C₄H₃NOS
MW: 113,13
Kiehumispiste: 76…78 °C (24 mmHg)
Tiheys: 1,288
Leimahduspiste: 68 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00142924
CAS-numero: 10200-59-6
Testitulosten erittely
Appearance Clear yellow to orange-red to brown Liquid
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Glass bottle 1 g ACRO377680010
Glass bottle 5 g ACRO377680050
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Tiheys 1.288
Leimahduspiste 68°C
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm