1-(2-Thiazolylazo)-2-naphthol ≥98%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
Kaava: C₁₃H₉N₃OS
MW: 255,30 g/mol
Sulamispiste: 138…140 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00021611
CAS-numero: 1147-56-4
EINECS: 214-555-3
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
1 g B24011.03
25 g B24011.14
5 g B24011.06
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Sulamispiste 138-140°
Kaavan mukainen molekyylipaino 255.30
CAS-nro 1147-56-4
Puhtaus 98%
Molekyylikaava C13H9N3OS
Beilstein reference 223783
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm