2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrobromide ≥98%
Toimittaja: Alfa Aesar
Purity: 98%
CAS No.: 7170-76-5
Molecular Formula: C5H8N2S.HBr
Formula Weight: 209.11
Melting Point: 287-293°
Beilstein Reference: 3690705
Kaava: C₅H₉BrN₂S
CAS-numero: 7170-76-5
EINECS: 230-523-1
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
25 g B20803.14
5 g B20803.06
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Sulamispiste 287-293° 287-293°
Kaavan mukainen molekyylipaino 209.11 209.11
CAS-nro 7170-76-5 7170-76-5
Puhtaus 98% 98%
Molekyylikaava C5H8N2S.HBr C5H8N2S.HBr
MDL No. MFCD00035212 MFCD00035212
Beilstein reference 3690705 3690705
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm