trans-4-Isopropyl-β-nitrostyrene ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
A10952.06EA 257 EUR
A10952.06
trans-4-Isopropyl-β-nitrostyrene ≥97%
trans-4-Isopropyl-β-nitrostyrene
Kaava: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,23 g/mol
Sulamispiste: 35…38 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00085100
CAS-numero: 42139-37-7