trans-4-Methyl-β-nitrostyrene ≥98%
Toimittaja: Alfa Aesar
Purity: 98%
CAS No.: 5153-68-4
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 100-104°
Beilstein Reference: 1864209
MDL No.: MFCD00024828
Kaava: C₉H₉NO₂
CAS-numero: 7559-36-6
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
100 g A14721.22
25 g A14721.14
5 g A14721.06
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Sulamispiste 100-104°
Kaavan mukainen molekyylipaino 163.18
CAS-nro 5153-68-4
Puhtaus 98%
Storage temperature 2°C to 8°C
Molekyylikaava C9H9NO2
MDL No. MFCD00024828
Beilstein reference 1864209
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm