3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde ≥97%
Varoitus
H33248.03EA 163 EUR
H33248.03 H33248.MD
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde ≥97%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Kaava: C₇H₄ClF₅OS
MW: 266,61 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD16652412
CAS-numero: 1240257-88-8