Turvasäiliöt, Leak Proof
Toimittaja: Avantor
VWR®
720-1991EA 286 EUR
720-1991
Turvasäiliöt, Leak Proof
Kuljetuskorit ja turvakuljetus Kuljetusastia pulloille
Läpinäkyvä säiliö biologisten näytteiden kuljetukseen (enintään 180 kappaletta).
  • Shock resistant and hermetic, leakproof
  • PC hooks for a quick and safe closure
  • Emergency procedures and safety measures are indelibly printed
  • Transparent to ensure continuous monitoring of the transported samples
  • Autoclavable and chemically sanitisable to avoid cross-contamination
Tilaustiedot: These containers are supplied without handle which can be ordered separately.