Käsineet, lateksi, LATEX
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
112-2750EA 21.1 EUR
112-2750 112-2752 112-1567 112-1565 112-1568 112-2764 112-2751 112-1566 112-2753
Käsineet, lateksi, LATEX
Käsineet
Kertakäyttöiset, luonnonkumista valmistetut kumpaankin käteen sopivat käsineet.
  • Steriloimaton, talkittu ja talkiton
  • Eivät sisällä ftalaatteja tai pehmittimiä
  • Pintakuvioidut sormenpäät takaavat pitävämmän otteen
  • Rullatut rannekkeet minimoivat repeytymisvaaran
  • Soveltuvat elintarvikekäyttöön
Soveltuvat elintarvikkeiden käsittelyyn, monenlaisia riskejä sisältäviin laboratorio- ja teollisuusympäristöihin sekä lääketieteelliseen käyttöön.
Sertifikaatit: EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 455 1-4; ASTM D3578 (except stress at 500% elongation), ASTM F1671; MDD Class I; PPE Cat. III
Food contact approved.
Varoitus: * Thickness is double measured, minimum values.