VWR®, Käsineet, vinyyli
Toimittaja: VWR Collection
112-2761EA 8.89 EUR
112-2761 112-2762 112-2763 112-2772
VWR®, Käsineet, vinyyli
Käsineet
Molempikätinen, kestävät, kumpaankin käteen sopivat käsineet, jotka soveltuvat elintarvikkeiden käsittelyyn, keittiötyöhön sekä alhaisen riskin lääketieteellisiin käyttötarkoituksiin. Ne on valmistettu vinyylistä, eikä niissä ole lateksiproteiineja tai kiihdyttimiä.
  • Non sterile, powdered or powder-free
  • Particularly skin friendly for users with latex allergy
  • Rolled cuffs minimise the risk of tearing
  • Smooth surface
  • Level 2 – AQL 1,5
Length: 240 mm
Thickness: 0,075 mm (palm - single measured)
Colour: Transparent
EN 374 (Cat. I), EN 455, AQL 1,5
Sertifikaatit: EN 420, EN 455 1-3; ASTM F1671; PPE Cat. I
Food contact approved according to regulation EC 1935/2004 (non fatty food).
Varoitus: * Thickness is double measured, minimum values.