Kevyet, molempiin käsiin sopivat, kestävät käsineet soveltuvat elintarvikkeiden käsittelyyn, ravintola- ja keittiökäyttöön, lääketieteellisiin käyttötarkoituksiin sekä erilaisiin riskialttiisiin tehtäviin. Nämä ohuet nitriilikäsineet eivät sisällä ftalaatteja, pehmittimiä eivätkä allergeenisia lateksiproteiineja.
- Steriloimaton, talkiton
- Ohuet ja karhennetut sormenpäät varmistavat hyvän otteen
- Erityisen ihoystävällinen lateksiallergiasta kärsiville
- Rullatut rannekkeet minimoivat repeytymisvaaran
- Soveltuvat elintarvikekäyttöön
Sertifikaatit: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS, MDR Class I; PPE Cat. III; AQL 1.5
Food contact approved.
Varoitus: * Thickness is double-measured, minimum values.