VWR® Hitachi Chromaster System Manager
Toimittaja: Avantor
VWR® Hitachi Chromaster
906-0101EA 1840 EUR
906-0101 906-0102 906-0187 906-0144
VWR® Hitachi Chromaster System Manager
Ohjelmisto Laboratorio-ohjelmisto
Kromatografiatietojärjestelmä (CDS) VWR® Hitachi Chromaster, ChromasterUltra Rs -järjestelmän hallintaan.
Toiminnot: menetelmien luonti, tiedonkeruu, kromatografin tietojenkäsittely, diodirividetektorin tietojenkäsittely ja raporttien luonti.
PC requirements:
OS: Windows 7 32/64 bit or Windows 10 64 bit
CPU: Intel® Core2 Duo 2 GHz or higher
RAM: 2 GB or more required
Hard disk: At least 2 GB of free space on a partition containing the Windows® 7 system files
Display: Capable of supporting 1280×1024 pixels (256 colours or higher)
Toimitustiedot: Ohjelmisto toimitetaan CD-levyllä. Mukana sarjanumero, käyttöoppaat sisältävä CD-levy, asennusopas, Chromaster System Manager -ohjelmistoversion 1.1 julkaisutiedot ja todistus ohjelmiston validoinnista.