Näytteenottimet, näytteenottokauha
Toimittaja: Greiner bio-one
GREI224140_50EA 75.5 EUR
GREI224140_50
Näytteenottimet, näytteenottokauha
Näytteenottimet Näytteenottokauhat
Sample dippers designed for safe sampling in food manufacturing.
  • Manufactured from chemically inert PS
Suitable for pre-analytical applications.
Pakkaus: Individually packed.