Vanupuikot, vanupuikot putkella
Toimittaja: Greiner bio-one
GREISWA6_1000EA 101 EUR
GREISWA6_1000 GREISWA5_1000
Vanupuikot, vanupuikot putkella
Vanupuikot Näytteenottopuikot näytteiden kuljettamiseen
Swab in tubes suitable for the collection and transport of non-human bacteriological, serological, and cytological samples.
  • Sterilised by irradiation
  • Swab tubes made of polystyrene
Useful for hygienic controls in veterinary research as well as in environmental sampling.
Pakkaus: Individually wrapped.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan