  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Kiinteäfaasiuuttolevyt
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/12/18989812.jpg
Kiinteäfaasiuutto voidaan tehdä myös 96-paikkaisella SPE-levyllä. Kiinteäfaasiuuttolevyjä on olemassa useilla eri SPE-materiaaleilla täytettynä. 96-paikkaisena SPE-levynä on esim. vahva kationinvaihdin (SAX), erityisesti polaarisille tai ei-polaarisille tarkoitettu levy ja polystyreeni DVB. Florisil-levy soveltuu mm. pestisidien, polykloorattujen bifenyylien , aldehydien, amiinien ja lääkeaineiden uuttamiseen.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   Solid Phase Extraction (SPE) plate, HyperSep™, Hypercarb™, 50 mg, 1 ml
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   Solid Phase Extraction (SPE) plate, HyperSep™, HyperSep-96 Diol, 96-well plate, 10 mg
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   Thermo Scientific HyperSep™ C18 SPE 96-well plates and individual wells feature a highly retentive alkyl-bonded phase for non polar to moderately pola...
Tuoteluettelon nro: (HYPE60300-811)
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   Thermo Scientific™ HyperSep Verify AX SPE individual wells are especially well suited for screening and analysis of THC and its metabolites.
UOM:  1 * 100 Items
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   Thermo Scientific™ HyperSep Silica SPE 96-Well Plates and Individual Wells feature a polar sorbent primarily used to retain analytes in non polar matr...
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   Filter plate, 96-well, HyperSep™, particle size 40 - 60 µm, SCX
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   SOLA™μ 96 well SPE micro elution plates are specifically designed to meet the increasingly demanding challenges found within bioanalysis. The micro el...
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   Thermo Scientific™ HyperSep Aminopropyl SPE 96-Well Plates and Individual Wells feature a polar sorbent that allows both polar and anion exchange inte...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 20
  1  2  3  Seuraava 