3,5-Dihydroksitolueeni, vedetön ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAM1235-25GEA
196
EUR
TCIAM1235-25G
TCIAM1235-5G
3,5-Dihydroksitolueeni, vedetön ≥98.0% (by GC)
3,5-Dihydroksitolueeni
Kaava:
C₇H₈O₂ MW: 124,14 g/mol Kiehumispiste: 147°C Sulamispiste: 109 °C |
MDL numero:
MFCD00002291 CAS-numero: 504-15-4 EINECS: 207-984-2 Merck Index: 12,06995 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 108.0 to 111.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |