Natriumlauryylisulfaatti ≥97.0% (by GC, titration analysis) elektroforeesiin
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAS0588-500GEA 82.5 EUR
TCIAS0588-500G TCIAS0588-25G
Natriumlauryylisulfaatti ≥97.0% (by GC, titration analysis) elektroforeesiin
Natriumlauryylisulfaatti
Kaava: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288,38 g/mol
Sulamispiste: 207°C
MDL numero: MFCD00036175
CAS-numero: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,08710
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/00/28994200.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization back titration) min. 97.0 %
Functionality test to pass test