5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
Toimittaja: Cayman Chemical
Synonyms: ETYAOctadehydroarachidonic acid
CAYM90120-50EA 688 EUR
CAYM90120-50 CAYM90120-5 CAYM90120-10 CAYM90120-25
5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
Kaava: C₂₀H₂₄O₂
MDL numero: MFCD00036967
CAS-numero: 1191-85-1