Disuccinimidyl suberate
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM13008-500EA 96.2 EUR
CAYM13008-500 CAYM13008-250 CAYM13008-100 CAYM13008-50
Disuccinimidyl suberate
Disuccinimidyl suberate
Kaava: C₁₆H₂₀N₂O₈
MW: 368,34 g/mol
MDL numero: MFCD00049059
CAS-numero: 68528-80-3