Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
A13769.06EA 292 EUR
A13769.06 A13769.03
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate ≥98%
Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Kaava: C₁₀H₈O₂S
MW: 192,24 g/mol
Sulamispiste: 69…70 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00067791
CAS-numero: 22913-24-2
EINECS: 000-000-0