Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer (57,2% Ir)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
12749.03EA 1070 EUR
12749.03 12749.01 12749.06
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer (57,2% Ir)
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Kaava: C₁₆H₂₄Cl₂Ir₂
MW: 671,70 g/mol
Sulamispiste: 190 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012414
CAS-numero: 12112-67-3
EINECS: 235-170-7