Pöytätasoon sopivat jääkaapit
Toimittaja: Liebherr
471-1005EA 0 EUR
471-1005 471-1002 471-1013 471-1003 471-0359 471-1118 471-0997 471-1008 471-0998 471-1009 471-1006 471-1007 471-0996 LIEBKTPESF1750 LIEBKT1544 LIEBKTPESF1554 471-0999 472-2017 472-2004 471-1073 471-1011 471-1000 471-1012 471-1010
Pöytätasoon sopivat jääkaapit
Jääkaapit
Lämpötila-alue: 0 to −6 °C.
  • Automaattinen sulatus
  • Erittäin sileät EasyClean-sisäseinät helppoa puhdistusta ja laajaa moduulirakennetta varten
  • Säädettävät jalat
  • Ovi, jonka kätisyyden voi vaihtaa