Pasteur pipettes, disposable
Toimittaja: Karl Hecht
HECH40567002EA 76.6 EUR
HECH40567002 HECH40567001 HECH40567091 HECH40567092
Pasteur pipettes, disposable
Pipetit ja pipetintäyttäjät Pasteur-/siirtopipetit
These disposable Pasteur pipettes are made of soda glass.
  • Long tapered tip
  • With constriction for cotton plug
  • Available with or without cotton plug
Sertifikaatit: ISO 7712