Työvaate, hihansuoja, viiltosuoja
Toimittaja: Ansell
113-8691EA 7.5 EUR
113-8691 112-2932 113-8690 112-2934 112-2930
Työvaate, hihansuoja, viiltosuoja
Työvaatteet
These knitted liners are constructed from 100% Kevlar® para-aramid short fibres.
  • Exceptional cut resistance with dexterity
  • Most models feature thumb slots, protecting the wrist area
They are available in different versions and lengths. All sleeves provide superior mechanical protection and cut resistance.
Gauge: 24
Sertifikaatit: EN 388 (134X), EN 407 (X1XXXX); Cat. II