HPLC-kolonnit, SeQuant® ZIC®-cHILIC
Toimittaja: Merck
SeQuant® ZIC®-cHILIC
1.50660.0001EA 1030 EUR
1.50660.0001 1.50656.0001 1.50666.0001 1.50661.0001 1.50669.0001 1.50658.1003 1.50670.0001 1.50659.0001 1.50662.0001 1.50658.0001 1.50665.0001 1.50657.0001
HPLC-kolonnit, SeQuant® ZIC®-cHILIC
Kromatografiakolonnit
ZIC®-cHILIC perustuu samaan tekniikkaan kuin ZIC®-HILIC, mutta siinä käytetään erilaista funktionaalista ryhmää ja valmistusprosessia on parannettu. Koska kahtaisionisen funktionaalisen ryhmän varauksen suunnat ovat erilaiset, polaaristen hydrofiilisten yhdisteiden selektiivisyydet täydentävät toisiaan. Selektiivisyys soveltuu erityisesti hydrofiilisille yhdisteille, jotka ovat joko negatiivisesti tai positiivisesti varautuneita, kahtaisionisia tai neutraaleja. Tällaisia yhdisteitä ovat muun muassa orgaaniset hapot, aminohapot, metaboliitit, aminoglykosidit ja nukleotidit.
  • Kahtaisionisen funktionaalisen ryhmän varauksen suunta on erilainen, mikä parantaa selektiivisyyttä
  • LC-MS-yhteensopiva, sillä eluointipuskuri on laimeaa ja vuoto vähäistä
  • Kahtaisionisena stationäärifaasina tiheä, sidottu fosforyylikoliini
  • Erittäin stabiili, erien toistettavuus erinomainen
Selektiivisyys soveltuu erityisesti hydrofiilisille yhdisteille, jotka ovat joko negatiivisesti tai positiivisesti varautuneita, kahtaisionisia tai neutraaleja. Tällaisia yhdisteitä ovat muun muassa orgaaniset hapot, aminohapot, metaboliitit, aminoglykosidit ja nukleotidit.
  • Kahtaisionisen funktionaalisen ryhmän varauksen suunta on erilainen, mikä parantaa selektiivisyyttä
  • LC-MS-yhteensopiva, sillä eluointipuskuri on laimeaa ja vuoto vähäistä
  • Kahtaisionisena stationäärifaasina tiheä, sidottu fosforyylikoliini
  • Erittäin stabiili, erien toistettavuus erinomainen