Kuoppalevyt, säilytyslevyt nesteiden akustiseen annosteluun, 384- ja 1536-kuoppaiset, LoBase
Toimittaja: Greiner bio-one
738-0180EA 3380 EUR
738-0180
Kuoppalevyt, säilytyslevyt nesteiden akustiseen annosteluun, 384- ja 1536-kuoppaiset, LoBase
Kuoppalevyt Syväkuoppalevyt
COC, kirkas, steriloimaton, kanneton. Liuottimia kestävästä syklisestä olefiini kopolymeeristä (COC) valmistetut mikrolevyt kestävät hyvin polaarisia liuottimia, kuten DMSO, ja alkoholeja. Ne on suunniteltu akustiseen nesteiden käsittelyyn.
  • Pieniä määriä voi pipetoida erittäin tarkasti ja lähes häiriöttä ilman ristikontaminaation riskiä
  • Eivät sisällä DNaasia, RNaasia, ihmisen DNA:ta tai pyrogeenejä
P x L (mm): 127,76 × 85,48 mm