Johtokykymittari, pöytämalli, SevenExcellence™, S700
Toimittaja: Mettler-Toledo
SevenExcellence™
662-1477EA 5250 EUR
662-1477 662-1476 662-1475
Johtokykymittari, pöytämalli, SevenExcellence™, S700
Sähkökemiamittarit Johtokykymittarit
Kätevä ja luotettava laite sekä säännösteltyjen markkinoiden edellyttämään vaativaan käyttöön ja tiukkoihin vaatimuksiin että laboratorioiden rutiinimittauksiin. Mittarissa on useita johtokykyyn perustuvia mittausparametreja, ja siihen voi lisätä muita mittausparametreja milloin tahansa.
  • Suuri värinäyttö, intuitiivinen kosketusnäyttö, valikko-ohjeet 10 kielellä
  • Monipuolinen menetelmävalikoima (13 valmiiksi määritettyä ja 20 käyttäjän määrittämää menetelmää) varmistaa hyvän toistettavuuden ja turvallisuuden.
  • Laitteeseen sopii kolme moduulia missä tahansa kokoonpanossa ja järjestyksessä. Mittausparametreja voi lisätä milloin tahansa
  • Kehittynyt käytönhallinta ja Intelligent Sensor Management (ISM®) tuovat lisäturvaa
  • USB-, Ethernet- ja RS232-liitäntöihin voi kytkeä viivakoodinlukijan, sormenjälkiskannerin, Rondolino-näytteenvaihtajan, USB-muistitikun tai verkkotulostimen
  • Elektrodivartta voi käyttää yhdellä kädellä. Elektrodin voi siirtää haluttuun kohtaan liikuttamalla sitä suoraan ylöspäin tai alaspäin (uPlace™)
Kun mittarille on erikoiskäyttöä, kuten USP/EP:n ja johtokykyisen tuhkan mittaukset, se opastaa käyttäjää mittauksessa vaihe vaiheelta ja ilmoittaa, jos mittaustulos on rajojen ulkopuolella.
Sertifikaatit: Säännökset
Puhdas ja ultrapuhdas vesi: USP/EP-vaatimusten mukainen
Bioetanoli: ABNT NBR 10547:2006
Sokerianalyysi: ICUMSA GS2/3-17 ja GS 1/3/4/7/8-13
Tilaustiedot: S700 Basic, vain mittari, mukana moduulit (johtokykymittauksen laajennusyksikkö, 2 nollanäytteen laajennusyksikköä), uPlace™-elektrodipidike, puoliläpinäkyvä suojus, käyttöohjeet, asennus- ja pikaopas, EasyDirect™ pH -tietokoneohjelmisto sekä vaatimustenmukaisuusvakuutus ja testisertifikaatti.
S700 Kit: kuten S700-Basic, mutta mukana toimitetaan lisäksi InLab® 731-ISM, ohjeet johtokyvyn mittaukseen sekä 2 kalibrointipussia (1 413 µS/cm ja 12,88 mS/cm).
S700 Trace -pakkaus: kuten S700 Kit, mutta mukana toimitetaan InLab® 731-ISM -anturin sijasta InLab® Trace, virtauskenno, ei kalibrointipusseja.