Näiden energiaa säästävien, jäähdyttävien inkubaattorien lämpötila-alue on +4 to 100 °C. Niissä on tarkasti 4 °C:een saakka jäähdyttävä Peltier-jäähdytysyksikkö sekä tehokas perinteinen lämmitys. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäpuoli ja turvalasinen sisäovi on helppo puhdistaa. Inkubaattorit soveltuvat mikrobiologiaan, genetiikkaan, eläintieteeseen, elintarviketeollisuuteen, lääketieteeseen, rikostekniikkaan, lääketeollisuuteen ja kosmetiikkateollisuuteen. USB-portti tietojen lukemiseen ja APT-COM™ DataControlSystem -tiedonsiirto-ohjelman Ethernet-liitäntä.
- Suojaa herkkiä näytteitä, ruostumattomat sisäosat
- Elektronisesti ohjattava APT.line™-esilämmityskammio ja tehokas perinteinen lämmitys nopeuttavat jäähdytys- ja lämmitysaikoja
- Helppokäyttöinen säädin, LCD-monitorista näkee kaikki tärkeät parametrit yhdellä vilkaisulla. Säätimessä on työntö-/kiertopainike ja erilaisia ohjelmointivaihtoehtoja. Sen sisäiseen 2 Gt:n muistiin mahtuu jopa 100 ohjelmaa
- 100 °C:ssa tapahtuva desinfiointi vähentää kontaminaatioriskiä
- Erikseen säädettävä ylilämpösuoja (luokka 3.1) sekä näyttö- ja äänimerkkihälytykset suojaavat näytteitä ja inkubaattoria
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan kaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettua hyllyä ja Binder-testisertifikaatti. Laaja valikoima lisävarusteita, kuten läpivientiaukkoja, sisäsähkörasia ja valaistusta. GLP-vaatimusten noudattamista helpottavat kalibroinnit ja validoinnit saatavana pyynnöstä. Lisätietoja saat paikalliselta Avantor-jälleenmyyjältä.