Ajastin, digitaalinen
Toimittaja: Karl Hecht
HECH41977060EA 35.9 EUR
HECH41977060
Ajastin, digitaalinen
Ajastimet Digitaaliset ajastimet
Digital interval timer with large display.
  • LCD display, 4 digits showing minutes and seconds
  • Countdown 99 min 59 s with acoustic signal
  • Countdown in seconds
Weight: Approx. 70 g incl. battery
Toimitustiedot: Supplied with magnet, stand and battery (AAA 1,5 V).