Sekoitussauva, lasia
Toimittaja: SciLabware
MBL®
BIBBSRF380EA 63.7 EUR
BIBBSRF380 441-0138 441-0137
Sekoitussauva, lasia
Sekoittajat Sekoitussauvat
Stirring rods with flattened end forming a paddle 20×9 mm at one end, and flattened smoothed top approximately 9 mm in diameter, which can be used to crush lumps.