Korkit, kierrekorkit reagenssipulloille
Toimittaja: SciLabware
PYREX®
BIBB4513/18MEA 52.3 EUR
BIBB4513/18M BIBB4503/18 BIBB4503/15 212-7482 BIBB4513/25M BIBB4513/15M BIBB4513/13M BIBB4503/42 BIBB4503/20 BIBB4513/22M BIBB4513/20M BIBB4513/42M BIBB4503/13 BIBB4503/25 BIBB4503/22 BIBB4513/60M 215-3137 215-3135
Korkit, kierrekorkit reagenssipulloille
Tulpat ja korkit Pullojen sulkimet
Phenolic cap with PTFE faced sealing disc
  • Fits PYREX® reagent bottles
  • Excellent chemical resistance
  • Autoclavable up to 121 °C