Kalsiumsulfaatti, Drierite™ 6 mesh, without indicator
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO219040100EA 771 EUR
ACRO219040100 ACRO219040020 ACRO219045000
Kalsiumsulfaatti, Drierite™ 6 mesh, without indicator
Kalsiumsulfaatti
Kaava: CaO₄S
MW: 136,14 g/mol
Sulamispiste: 1450 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010912
CAS-numero: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to greyish-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 6 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical