Kalsiumsulfaatti, Drierite® 20-40 mesh kuivaukseen, without indicator
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO219074540EA 52.9 EUR
ACRO219074540 ACRO219070023
Kalsiumsulfaatti, Drierite® 20-40 mesh kuivaukseen, without indicator
Kalsiumsulfaatti
Kaava: CaO₄S
MW: 136,14 g/mol
Sulamispiste: 1450 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010912
CAS-numero: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 20 to 40 mesh
Composition ≥99.5 % (CaSO4) Typical