Hafnium 1.000 mg/l laimeassa typpihapossa, sis, pieniä määriä HF AVS TITRINORM standard for AAS
Toimittaja: Avantor
VWR® AVS TITRINORM
86681.260EA 415 EUR
86681.260 86681.180
Hafnium 1.000 mg/l laimeassa typpihapossa, sis, pieniä määriä HF AVS TITRINORM standard for AAS
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Hafnium Standards
  • Traceable to SRM from NIST
  • Manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities
  • Supplied with certificate of analysis, real value ±0,3%
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022