Natriumlauryylisulfaatti ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAD1403-500GEA 61.6 EUR
TCIAD1403-500G TCIAD1403-25G
Natriumlauryylisulfaatti ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Natriumlauryylisulfaatti
Kaava: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288,38 g/mol
Sulamispiste: 207°C
MDL numero: MFCD00036175
CAS-numero: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,08710
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/48/28978248.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization back titration) min. 97.0 %
Average molecular weight 287 to 292