Manganese(II) nitrate 50% (w/w) vesiliuos
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
33340.A3EA 295 EUR
33340.A3 33340.36
Manganese(II) nitrate 50% (w/w) vesiliuos
Manganese(II) nitrate
Kaava: Mn(NO₃)₂
MW: 178,95 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011112
CAS-numero: 10377-66-9
EINECS: 233-828-8
UN: 3093
ADR: 8,II