2-Amino-5-chlorobenzaldehyde 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L17515.06EA 551 EUR
L17515.06 L17515.03
2-Amino-5-chlorobenzaldehyde 97%
2-Amino-5-chlorobenzaldehyde
Kaava: C₇H₆ClNO
MW: 155,58 g/mol
Sulamispiste: 68…74 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02093936
CAS-numero: 20028-53-9