Chromone-3-carboxylic acid
Toimittaja: Molekula
MOLE11667804-1GEA 0 EUR
MOLE11667804-1G
Chromone-3-carboxylic acid
Chromone-3-carboxylic acid
Kaava: C₁₀H₆O₄
MW: 190,15
MDL numero: MFCD00017338
CAS-numero: 39079-62-4