Mittapullo, luokka B, sininen mitta-asteikko
Toimittaja: SciLabware
MBL®
612-3331EA 101 EUR
612-3331 612-3329
Mittapullo, luokka B, sininen mitta-asteikko
Kolvit ja erlenmeyerit Mittapullot
MBL®, borosilicate glass, with PE stopper.
  • Marks and inscriptions in high contrast blue enamel
  • Excellent temperature resistance
Sertifikaatit: Complies with ISO 1042 and DIN 12664