Vakio-olosuhdekaappi, Peltier, HPP-sarja
Toimittaja: Memmert
MEMMHPP400EA
12830
EUR
MEMMHPP400
Vakio-olosuhdekaappi, Peltier, HPP-sarja
HPP-sarjan olosuhdekammioissa lämpötilaa voi säätää tarkasti välillä 0...+70 °C sekä kosteutusta ja kuivatusta välillä 10...90 % RH. Kaikissa malleissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu sisäkammio ja ulkopinta, jotka kestävät pitkään ja jotka on helppo puhdistaa. Kammioiden Peltier-tekniikka jäähdyttää ja lämmittää energiaa säästäen. Peltier-elementtejä voi säätää erikseen, joten lämpötila ja kosteus jakautuvat kammiossa tasaisesti. Kaikissa malleissa on intuitiivinen AtmoCONTROL-hallinta- ja kirjausohjelmisto, jossa voi syöttää arvoja symboleita pudottamalla ja vetämällä. Ohjelmalla voi verkon kautta valvoa jopa 32 yhdistettyä laitetta ja lähettää automaattisen hälytysviestin yhteen tai useampaan sähköpostiosoitteeseen. Monimutkaisten säätöjen ohjelmointi on helppoa ja nopeaa. Kammiot soveltuvat stabiilisuustesteihin sekä säilyttämiseen valvotuissa olosuhteissa ja ympäristöissä.
- Intuitiivinen, helppokäyttöinen TwinDISPLAY ja kaksi TFT-näyttöä. ControlCOCKPIT ja USB-portti. ControlCOCKPIT-parametrit: lämpötila (Celsius tai Fahrenheit), ohjelman kesto, suhteellinen kosteus, valaistus, aikavyöhykkeet ja kesäaika
- Kaksi PT100-anturia nelijohdinkytkennässä samanaikaiseen monitorointiin, ottavat laitteen toiminnot haltuunsa virheen sattuessa
- HeatBALANCE-toimintolla lämmitysteho jakautuu (tasapainottuu) tasaisesti käyttötarkoitukseen sopivalla tavalla ylä- ja alaosien (Peltier-elementtien) välillä
- Kirjatut protokollatiedot näkyvät ControlCOCKPIT-näytössä (enintään 10 000 arvoa vastaa suunnilleen yhtä viikkoa)
- Ethernet-liitäntä protokollalokin lukemiseen, ohjelmistojen lataamiseen ja käyttöönottoon sekä verkkokirjaamiseen
- Moninkertainen ylikuumenemissuojaus, näyttö- ja äänimerkkihälytykset: elektroninen lämpötilavalvonta TWW (erikseen säädettävä, luokan 3.3. lämpötilahälytin) tai TWB (säädettävä, lämpötilaa rajoittava, luokan 2 turvalaite, joka suojaa näytteitä ja kammiota). AutoSAFETY säätää lämpötilan automaattisesti asetettuun arvoon sallitun alueen rajoissa. Erilliset yli- ja alikuumenemisen vähimmäis-/enimmäisarvot
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman hyllyjä. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ritilähyllyt, reiälliset hyllyt tai vahvistetut hyllyt on tilattava erikseen. Saatavana pyynnöstä valikoima lisävarusteita ja tehdasasenteisia ominaisuuksia, kuten LED-valomoduuleja, läpivientiportteja ja sähkörasiat. Pyydä VWR:ltä lisätietoja ennen tilaamista, sillä varusteita ei voi asentaa jälkikäteen.
Varoitus: Lisätietoja hylly- ja lisävarusteista saat osoitteesta vwr.com tai ottamalla yhteyttä paikalliseen VWR-jälleenmyyjään.
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Palvelut: Memmert HPP climatic chambers have a 3 year warranty period as standard. This is an additional 1 year extension to that 3 year period, giving 4 years in total.
Enter Certificate Details
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Learn more
About VWR
Tuote on lisätty koriin