Ruiskut, uudelleenkäytettävät injektioruiskut, ULTRA-ASEPT®
Toimittaja: Henke-Sass, Wolf
ULTRA-ASEPT®
HSWA2450030100EA 0 EUR
HSWA2450030100
Ruiskut, uudelleenkäytettävät injektioruiskut, ULTRA-ASEPT®
Ruiskut Ruiskut, lääketieteellinen käyttö
Non sterile, reusable, glass barrel and stainless steel piston. These syringes can be used for human and veterinary medicine.
  • Interchangeable barrel
  • Completely field serviceable
  • Ground-in piston