Tilavat inkubaattorit, Heratherm™ General Protocol- ja Advanced Protocol Security -sarja
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Heratherm®
390-0698EA 8730 EUR
390-0698 390-0699 390-0700 390-0701 390-0696 390-0697
Tilavat inkubaattorit, Heratherm™ General Protocol- ja Advanced Protocol Security -sarja
Inkubaattorit Perusinkubaattorit
Tilavat Heratherm™-inkubaattorit on suunniteltu niin, että näytteiden kuivuminen on vähäistä. Kaikissa malleissa on iso, selkeä näyttö ja helppokäyttöiset kosketuspainikkeet. Inkubaattoreiden mikroprosessoriohjaus ja automaattinen ylikuumenemishälytys suojaavat näytteitä.
General Protocol -inkubaattorit lämmittävät hellävaraisesti luonnollisella ilmankierrolla kautta. Ne soveltuvat suurille näytemäärille tai suurikokoisille näytteille. Inkubaattoreissa on helposti puhdistettavat, ruostumattomasta teräksestä (1,4016) valmistetut sisäkammiot, intuitiivinen käyttöliittymä, selkeä näyttö ja lukittavat pyörät, jotka helpottavat asennusta, vakautta ja siirtelyä laboratoriossa. Valittavana on kaksi kokoa, 400 tai 750 litraa.
Heratherm Advanced Protocol Security -inkubaattoreissa on mekaaninen ilmankierto, jota pitää yllä 2-nopeuksinen puhallin. Ne soveltuvat käyttötarkoituksiin, joissa stabiilimman ja yhtenäisemmän lämpötilan saavuttaminen edellyttää hidasta tai suurta nopeutta. Laitteissa on kestävät, ruostumattomasta teräksestä (1,4301) valmistetut sisäkammiot ja läpivientiportti (halkaisija 42 mm) ulkoisille antureille erilliseen tiedonvalvontaan tai muille laitteille erityiseen testikäyttöön. Laaja valikoima lisätoimintoja takaa joustavuuden, tarkkuuden ja luotettavuuden. Valittavana on kaksi kokoa, 400 tai 750 litraa. Voit halutessasi myös valita laitteen, jonka ulkopinta on ruostumatonta terästä.
Tuulettimen hitaasta nopeudesta on hyötyä silloin, kun näytteet eivät saa kuivua. Suurempi nopeus taas pitää lämpötilan tasaisena
Laaja lämpötila-alue: ympäristön lämpötila +5...105 °C, laitteita voi käyttää jopa kuivaustarkoituksissa
Sertifioitu desinfiointisykli 140 °C:ssa, erillistä autoklavointia tai myrkyllisiä puhdistusaineita ei tarvita
Ovihälytys varoittaa käyttäjää auki jääneestä ovesta
Ajastimessa on seuraavat toiminnot: on/off-ajastin, toistuva viikoittainen ajastin tai 24 tunnin kelloon perustuva inkubaattorin ohjaus
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan kaksi reiällistä, ruostumattomasta teräksestä valmistettua hyllyä. Lisähyllyjä saatavana lisävarusteena.