Membraanisuodatinsuppilo, Suodatuslaite
Toimittaja: DWK Life Sciences
516-0431EA 718 EUR
516-0431 SCOT257106304
Membraanisuodatinsuppilo, Suodatuslaite
Suodattimet Membraanisuodatinsuppilot
DURAN®-borosilikaattilasista valmistettu yksikkö, 3.3, PTFE-tuki ja anodisoidusta alumiinista valmistettu puristin, voidaan autoklavoida.
  • Mitta-asteikollinen suppilo
  • Kaikkia laitteen osia saa varaosina
Tavallisia käyttötarkoituksia ovat kiteinen ja erittäin hienojakoinen suodatus, HPLC-aineiden suodatus sekä jäännösanalyysi. Suodatinpaperia, kalvosuodattimia (47 mm) tai lasisuodattimia voi käyttää suodatukseen.